Merck
O1753
Sigma-Aldrich
Octanoyl chloride
~98%
Synonim(y):
Capryloyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.66
Beilstein:
635917
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciśnienie pary
2.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
~98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
tw
195 °C (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zahra Merchant et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 88(3), 816-829 (2014-10-12)
The potential of amphiphilic chitosan formed by grafting octanoyl chains on the chitosan backbone for pulmonary delivery of levofloxacin has been studied. The success of polymer synthesis was confirmed using FT-IR and NMR, whilst antimicrobial activity was assessed against Pseudomonas
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water