Merck
O0884
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Oncostatin M antibody produced in mouse
clone 17001, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-OSM
Wybierz wielkość
0.5 MG
4200,00 zł
4200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.5 MG
4200,00 zł
About This Item
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
4200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
17001, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OSM(5008)
Opis ogólny
Onkostatyna M (OSM) jest cytokiną regulującą wzrost wytwarzaną przez aktywowane limfocyty T i makrofagi. Odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu produkcji IL-6 w hodowanych ludzkich komórkach śródbłonka. Ułatwia również ekspresję receptora LDL i jego wychwyt przez komórki wątrobiaka. Ponadto OSM może indukować komórki podobne do fibroblastów błony maziowej do produkcji aktywatora plazminogenu typu urokinazy. Przeciwciało monoklonalne przeciwko onkostatynie M może być stosowane do neutralizowania aktywności biologicznej rhOSM na ludzkiej linii komórkowej TF-1. Mysie przeciwciało anty-Oncostatin M reaguje specyficznie z rekombinowanym ludzkim OSM. Produkt nie wykazuje reaktywności krzyżowej z rekombinowaną ludzką IL-6, IL-11, CNTF, LIF i rekombinowaną mysią OSM.
Specyficzność
Przeciwciało neutralizuje aktywność biologiczną rekombinowanego ludzkiego OSM. Nie reaguje krzyżowo z rekombinowaną ludzką IL-6, IL-11, CNTF, LIF i rekombinowanym mysim OSM.
Immunogen
rekombinowany ludzki OSM wyrażany w Escherichia coli.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne przeciwko onkostatynie M może być stosowane w testach Western blotting i ELISA.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu filtrowanego 0,2 μm w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (PBS) z 5% trehalozą.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczono przy użyciu białka A.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A Hamilton et al.
Biochemical and biophysical research communications, 180(2), 652-659 (1991-10-31)
Cytokine regulation of synovial cell function has been considered to be involved in the pathogenesis of rheumatoid arthritis. Synoviocyte urokinase-type plasminogen activator (u-PA) expression may be relevant to the tissue remodelling, as well as to the cell migration and transformation
T J Brown et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 147(7), 2175-2180 (1991-10-01)
Endothelial cells produce immunomodulatory cytokines in response to soluble mediators of inflammatory/immune reactions. We have previously demonstrated that the leukocyte-derived cytokine, oncostatin M (Onco M) can alter endothelial cell morphology, regeneration, and fibrinolytic activity in vitro. Here we demonstrate that
R I Grove et al.
The Journal of biological chemistry, 266(27), 18194-18199 (1991-09-25)
Oncostatin M is a growth regulatory protein secreted by macrophages and activated T lymphocytes. In a hepatoma cell line (HepG2) the polypeptide very potently increased low density lipoprotein (LDL) uptake with an EC50 of 0.1-0.2 nM. The stimulation of LDL
T Kitamura et al.
Journal of cellular physiology, 140(2), 323-334 (1989-08-01)
We have established a novel cell line, designated as TF-1, from a patient with erythroleukemia, which showed complete growth dependency on granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) or on interleukin-3 (IL-3) and carried a homogeneous chromosomal abnormality (54X). Erythropoietin (EPO) also sustained