Merck
NA0600
Sigma-Aldrich
GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit
greener alternative
1 kit sufficient for 5 preparations
Synonim(y):
Gen Elute, GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
Poziom jakości
zastosowanie
 kit sufficient for 5 preparations
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bezpieczniejszy pod względem chemicznym w porównaniu do standardowego użycia fenolu i chloroformu do ekstrakcji DNA.
The GenElute HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit offers a simple, rapid, and cost effective method for isolating endotoxin-free plasmid DNA from recombinant E. coli cultures. Up to 5 mg of high copy plasmid DNA with ≤ 0.1 endotoxin units/μg can be recovered from 200 mL - 1.0 L LB medium or 200 - 600 mL TB medium of E. coli culture in less than 1.5 hours. Note that the actual yield depends on the strain, the plasmid, and the culture medium used.
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digest, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection, including endotoxin-sensitive cells.
Zastosowanie
904 HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit został użyty do oczyszczenia plazmidowego DNA.
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digestion, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection, including endotoxin-sensitive cells.
Cechy i korzyści
  • Up to 5 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
  • Only 90 minutes from pelleted cells to purified plasmid
  • Vacuum format with no ethanol precipitation required
Inne uwagi
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Informacje prawne
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Lungs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Functionalization of poly (amidoamine) dendrimers with hydrophobic chains for improved gene delivery in mesenchymal stem cells
Jose Santos
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society (2010)
Immunogenic Salivary Proteins of Triatoma infestans: Development of a Recombinant Antigen for the Detection of Low-Level Infestation of Triatomines
Alexandra Schwarz
PLoS ONE, e532-e532 (2009)