Key Documents
N8883
6-Nitro-3-(phenylacetamido)benzoic acid
≥98%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
powder
rozpuszczalność
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(NC(=O)Cc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H12N2O5/c18-14(8-10-4-2-1-3-5-10)16-11-6-7-13(17(21)22)12(9-11)15(19)20/h1-7,9H,8H2,(H,16,18)(H,19,20)
Klucz InChI
QHVQEQRGDKOHHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substraty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3