Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 650,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2130,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
650,00 zł
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to yellow
mp
153-157 °C (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| solubility acetone: 50 mg/mL | solubility acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow | solubility acetone: soluble 10 mg/mL | solubility acetone: 1 mg/mL |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color off-white to yellow | color yellow to orange | color yellow to very dark yellow | color orange to dark orange |
| mp 153-157 °C (lit.) | mp - | mp >360 °C (lit.) | mp >360 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?