Key Documents
N1145
1-Naphthaleneacetic acid potassium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥95%
Synonim(y):
α-Naphthaleneacetic acid, NAA
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Próba
≥95%
metody
cell culture | plant: suitable
Zastosowanie
agriculture
ciąg SMILES
[K].OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2.K.H/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10;;/h1-7H,8H2,(H,13,14);;
Klucz InChI
VDSVVXDRPHZMEX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3