Kluczowe dokumenty
MTOX1071
Kidney PTEC MDR1 KnockoutCells [MDR1 knock out (-/-)]
Human female kidney, proximal convoluted tubule epithelial cells
Wybierz wielkość
4250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4250,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Kidney PTEC MDR1 KnockoutCells [MDR1 knock out (-/-)],
pochodzenie biologiczne
human female renal (proximal convoluted tubule epithelial cells)
Formularz
liquid
numer dostępu OMIM
temp. przechowywania
−196°C
informacje o genach
human ... ABCB1(5243)
Opis ogólny
Zastosowanie
Komórki kontrolne RPTEC SA7K mogą być również wykorzystywane do pomiaru wychwytu/wypływu związków przez transportery przy użyciu inhibitorów. Precyzyjna edycja w komórkach KO transportera RPTEC SA7K zapewnia bardziej predykcyjną platformę do pobierania/wydzielania związków przez transportery bez potrzeby stosowania niespecyficznych inhibitorów.
Komórki RPTEC SA7K zostały zwalidowane do użytku na 3-pasmowym urządzeniu Mimetas 10502 zarówno w testach toksyczności, jak i integralności bariery (( Z742750).
Komórki RPTEC SA7K mogą być również wykorzystywane na chipie hodowli komórkowej 3D firmy AIM Biotech w testach toksyczności i przepuszczalności ( DAX01).
Cechy i korzyści
.
- Ludzkie komórki RPTEC MDR1 (P-gp) Knockout (KO) firmy Sigma umożliwiają badanie interakcji transporterów leków z udziałem P-gp w nerkach.
Jakość
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
AIM Biotech's modular platform enables simple to complex 3D cell culture for various research needs.
Technologia CompoZr® ZFN generuje linie komórkowe KO do badań przenikalności leków z wykorzystaniem komórek nabłonka nerek.
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.