Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
Biological source:
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
5020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Komórki PXR Knockout HepaRG™, 1 vial
biological source
human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C)
Quality Segment
form
liquid
OMIM accession no.
storage temp.
−196°C
Gene Information
human ... NR1I2(1337040)
General description
HepaRG to ludzka linia komórek wątrobiaka. Komórki posiadają pseudodiploidalny kariotyp i zostały scharakteryzowane jako owalna, przewodowa, bipotencjalna linia komórek wątrobowych, ponieważ mają zdolność różnicowania się zarówno w linie żółciowe, jak i hepatocytowe w obecności DMSO. Komórki HepaRG PXR KO wyrażają główne czujniki ksenobiotyków (CAR i AhR), transportery leków, enzymy metabolizujące leki fazy I i II, a także kluczowe wątrobowe czynniki transkrypcyjne zaangażowane w szlaki odpowiedzi na stres.
Application
Szczegółowe protokoły znajdują się w biuletynie technicznym
Features and Benefits
Knock-out genu NR1I2 (PXR) za pośrednictwem nukleaz z palcem cynkowym (ZFN).
- Mutacja przesunięcia ramki genu NR1I2 została potwierdzona przez analizę długości fragmentów i sekwencjonowanie DNA.
- Utrata funkcjonalności została potwierdzona przez utratę odpowiedzi na induktory aktywności cytochromu P450.
Komórki HepaRG są najbardziej aktywną metabolicznie ludzką linią komórkową hepatocytów opracowaną do tej pory. Komórki te nadają się do szerokiej gamy badań metabolizmu leków, indukcji CYP, toksyczności zależnej od metabolizmu, transporterów i hepatotoksyczności.
- Sigma HepaRG PXR Knockout (KO) umożliwia jednoznaczną identyfikację indukcji CYP3A4 poprzez aktywację PXR.
Analysis Note
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation
Legal Information
Produkty te są objęte Umową Licencyjną opisaną w Załączniku 1 i 2 w biuletynie technicznym.
HepaRG is a trademark of BioPredic International company
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human female liver (Source Disease: Hepatocarcinoma and Hepatitis C) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C) | biological source human female liver (hepatocarcinoma and hepatitis C tumor) |
| storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. | OMIM accession no. |
| Gene Information human ... NR1I2(1337040) | Gene Information human ... ABCC2(1244) | Gene Information human ... MRP3(8714) | Gene Information human ... ABCG2(9429) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?