Kluczowe dokumenty
MTCF4068
MTC Bio BioFlask Filter Cap For Erlenmeyer Flask
fits 500 mL and 1000 mL flasks
Synonim(y):
wentylowana nasadka kolby, zakrętka kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.11
Materiały
blue polypropylene cap (with 0.2 µm membrane)
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio F4068
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
  • Wentylowane zakrętki
  • Dno płaskie lub z przegrodami
  • Sterylność gamma (SAL 10-6)
  • Wolne od pirogenów i RNazy/DNazy
  • Indywidualnie pakowane
Wentylowane zakrętki polipropylenowe z membraną 0,2 µm zwiększają przepuszczalność powietrza i przyspieszają wzrost komórek. Rozmiar otworu jest zgodny z międzynarodowym standardem SBS, co umożliwia szybkie i bezpieczne podłączenie do sprzętu bioreaktora.
Zakrętka do kolb Erlenmeyera o pojemności 500 ml i 1000 ml, opakowanie 10 sztuk, zawiera filtr
Informacje prawne
BioFlask is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)