MTCC2000OB
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, black, pack of 500 ea
Synonim(y):
plastikowa rurka, rurka wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
black
conical bottom
polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio C2000-OB
Parametry
28,000 × g speed
pojemność
1.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mikrotubka z nasadką, 1,5 ml, nieprzezroczysta, czarna, sterylna, z torebką samoprzylepną i Stop-Pops™, 500 sztuk w opakowaniu
Zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań badawczych, w tym do trawienia enzymatycznego, izolacji/oczyszczania DNA, wirowania, inkubacji i ogólnego przechowywania próbek/odczynników. Probówki SureSeal(TM) S są produkowane w warunkach czystego pomieszczenia, przy użyciu wyłącznie kopolimeru BioClear, zaawansowanego polipropylenu, który maksymalizuje przejrzystość, wytrzymałość na wirowanie (testowane do 28 000×g) i użyteczny zakres temperatur (-90°C do +121°C). Pełnowymiarowa zakrętka probówki (z matową powierzchnią znakującą), w połączeniu z unikalnym zamknięciem z pierścieniem i rowkiem, zwiększa bezpieczeństwo szczelnego zamknięcia, jednocześnie minimalizując wymagane siły blokujące w celu bardziej ergonomicznego otwierania/zamykania zakrętek probówek.
Cechy i korzyści
- Sterylność w standardzie - dzięki napromieniowaniu wiązką elektronów
- Torebka samostojąca - z klinowym dnem
- Stop-Pops™ w zestawie - 10 zatyczek w każdym worku
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Stop-Pops is a trademark of MTC Bio
SureSeal S is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)