Przejdź do
MSP12
Białko rusztowania błonowego 2N2
recombinant, expressed in E. coli, MSP1D1-MSP1D2 fusion protein
Synonim(y):
Białko rusztowania błonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥90% (SDS-GE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
45,541.2 Da
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-GE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
45,541.2 Da
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Obszar badań: Cell Struc
Pierwszy MSP, MSP1, został zaprojektowany z sekwencją opartą na sekwencji A-1, ale bez globularnej N-końcowej domeny natywnego A-1. Wariant MSP1 Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) usuwa pierwsze 11 aminokwasów w części Helix 1 (określanej jako "H0.5" na załączonym rysunku) oryginalnej sekwencji MSP1. Membrane Scaffold Protein 2N2 (MSP 2N2) jest fuzją MSP1D1 i innego wariantu MSP, MSP1D2. MSP1D2 usuwa pierwsze 22 aminokwasy oryginalnej sekwencji MSP (tj. cały segment H1). W MSP2N2 łącznik GT łączy MSP1D1 i MSP1D2.
Technologia Nanodisc to podejście zapewniające rozpuszczalność białek błonowych w roztworach wodnych w natywnym środowisku dwuwarstwowym, w którym białka błonowe pozostają stabilne i aktywne. Koncepcja Nanodisc wywodzi się z cząsteczek lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i ich głównego składnika białkowego, apolipoproteiny. Nanodisc to niekowalencyjna struktura dwuwarstwy fosfolipidowej i białka rusztowania błonowego (MSP), genetycznie zmodyfikowanego białka, które naśladuje funkcję apolipoproteiny A-1 (ApoA-1).
Application
Białko rusztowania błonowego 2N2 zostało wykorzystane w teście immunoenzymatycznym (ELISA) oraz do rekonstytucji ludzkiego homopentamerycznego receptora β3 kwasu gamma-aminomasłowego typu A (GABAAR) w nanodyskach.[1]
Biochem/physiol Actions
Białka rusztowania odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu specyficzności szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAPK), który jest niezbędny dla normalnych funkcji komórkowych i rozwoju. Pomagają regulować lokalizację składników MAPK, umożliwiając ukierunkowaną modulację odpowiedzi komórkowych bez wpływu na globalną aktywność MAPK.
Legal Information
Technologia nanodysków i wiele jej zastosowań są objęte następującymi patentami posiadanymi przez Uniwersytet Illinois.
  • 7,691,414 Białka rusztowania membranowego
  • 7,662,410 Białka rusztowania membranowego i wbudowane białka membranowe
  • 7,622,437 Kompozycje i metody czynników tkankowych
  • 7,592,008 Białka rusztowania membranowego
  • 7,575,763 Membranowe białka rusztowania i uwiązane białka membranowe
  • 7,083,958 Białka rusztowania membranowego
  • 7,048,949 Białka rusztowania membranowego
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSP09MSP13MSP15
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-GE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
mol wt
45,541.2 Da
mol wt
-
mol wt
26,900.1 Da by calculation (without biotin)
mol wt
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)