Kluczowe dokumenty
MAK478
Zestaw do oznaczania aktywności α-amylazy
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania aktywności amylazy
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2410,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Zastosowanie
agriculture
food and beverages
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
endocrinological disorders; gastrointestinal diseases; genitourinary disorders
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi od 0,3 do 50 U/L α-amylazy.
Przydatność
Zasada
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)