MAK463
Hydroxyproline Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Hydroxyproline Assay Kit (Perchlorate-free)
Zastosowanie
cosmetics
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
dermatological diseases; rheumatological diseases; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Linear detection range 0.5 µg/mL to 50 µg/mL hydroxyproline
- Assay uses an improved perchlorate-free chemistry
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1