Kluczowe dokumenty
MAK398
5′-Nucleotidase (CD73) Activity Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Polecane produkty
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
gastrointestinal diseases
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Sensitive, detecting as low as 0.2 mU of 5′-NT.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)