This kit requires the use of white flat-bottom 96-well plates. T1 and T2 values are solely dependent on the assay and plate set up. The T1 and T2 should be chosen within the linear range of the kinetic plot of the standard or samples. See the link below for a reference that may be useful.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36009234/
Kluczowe dokumenty
MAK378
Angiotensin II Converting Enzyme (ACE2) Inhibitor Screening Kit
100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do odkrywania inhibitorów ACE2
Wybierz wielkość
2880,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2880,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
100 fluorometric tests
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
immunological diseases; cardiovascular diseases; genitourinary disorders; pulmonary disorders
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Przydatność
Zasada
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
1. For fluorescence measurements, it is supposed to use White flat-bottom 96-well plates or Black flat-bottom 96-well plates? 2. What are the considerations for selecting two time points (T1 & T2) in the linear range of the plot?