Kluczowe dokumenty
MAK361
Zestaw do oznaczania fosfatydyloetanoloaminy (fluorometryczny)
sufficient for 100 fluorometric tests
Synonim(y):
Zestaw do testów fluorometrycznych dla fosfatydyloetanoloaminy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 fluorometric tests
metoda wykrywania
fluorometric
powiązane choroby
cancer; aging/geriatric diseases
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Fosfatydyloetanoloamina (PE), znana również jako cefalina, jest drugim najobficiej występującym fosfolipidem w tkankach zwierzęcych i roślinnych i jest obecna po cytoplazmatycznej stronie błony plazmatycznej. Fosfatydyloetanoloamina jest neutralnym fosfolipidem składającym się z estru grupy fosfatydylowej połączonego z cząsteczką etanoloaminy. Jej funkcje obejmują rozszczepienie/fuzję błony, utrzymanie krzywizny błony i stabilizację białek błonowych, ponieważ może tworzyć wiązania wodorowe z białkami poprzez jonizowalną grupę aminową. Działa jako przyzwoitka podczas montażu białek błonowych i pomaga w ich translokacji z cytoplazmy do błony. Bierze również udział w wydzielaniu lipoprotein o bardzo niskiej gęstości w wątrobie.
Przydatność
Nadaje się do pomiaru zawartości fosfatydyloetanoloaminy w ekstraktach lipidowych z komórek i tkanek.
Zasada
Zestaw do oznaczania fosfatydyloetanoloaminy to oparty na mikropłytkach test enzymatyczny do ilościowego oznaczania PE w komórkach i tkankach. PE Converter hydrolizuje PE do związku pośredniego, który przekształca bezbarwną sondę w produkt fluorescencyjny w reakcji enzymatycznej (λex = 535 nm/λem = 587 nm). Produkt pośredni powstały w wyniku hydrolizy konwertera PE jest specyficzny dla fosfatydyloetanoloaminy. Żadne inne fosfolipidy (tj. fosfatydylocholina, fosfatydyloinozytol lub kwas fosfatydowy) nie zostaną wykryte, dzięki czemu zestaw jest wysoce specyficzny. Zestaw testowy może wykryć zaledwie 0,2 nmol na studzienkę.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)