Kluczowe dokumenty
MAK091
Hexokinase Colorimetric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do wykrywania heksokinazy
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 100 colorimetric tests
metoda wykrywania
colorimetric
powiązane choroby
cancer; neurological disorders; hematological disorder
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GCK(2645) , HK1(3098) , HK2(3099) , HK3(3101)
mouse ... GCK(103988) , HK1(15275) , HK2(15277) , HK3(212032)
rat ... GCK(24385) , HK1(25058) , HK2(25059) , HK3(25060)
Opis ogólny
Zastosowanie
Przydatność
Zasada
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Pomiar aktywności heksokinazy przy użyciu ciągłego spektrofotometrycznego testu oznaczania szybkości przy 340 nm, katalizującego fosforylację cukru D-heksozy przy użyciu ATP.
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?