Kluczowe dokumenty
M9073
Anti-Mitofusin 2 antibody,Mouse monoclonal
clone Mito-2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-Hyperplasia suppressor, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-MFN2, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-Transmembrane GTPase MFN2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Mito-2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~86 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of rat brain mitochondria
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFN2(9927)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)