Merck
M9065
Sigma-Aldrich
Methyl 14(S),15(S)-epoxy-13(S)-hydroxy-(5Z,8Z,11Z)-eicosatrienoate
≥95% (HPLC), hexane solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O4
Masa cząsteczkowa:
350.49
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
hexane solution
grupa funkcyjna
ester
typ lipidu
fatty acid modified lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC1OC1[C@@H](O)\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O4/c1-3-4-12-16-19-21(25-19)18(22)15-13-10-8-6-5-7-9-11-14-17-20(23)24-2/h6-9,13,15,18-19,21-22H,3-5,10-12,14,16-17H2,1-2H3/b8-6-,9-7-,15-13-/t18-,19-,21+/m0/s1
Klucz InChI
DBXPKRNKMVEUMA-WBDQARBPSA-N
Inne uwagi
Produkt lipooksygenazy kwasu arachidonowego, powstający w wyniku podobnej biosyntezy jak hepoksyliny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)