Kluczowe dokumenty
M8065
O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥10,000 units/mg protein
Synonim(y):
AGT, MGMT
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
≥10,000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
~21 kDa
apparent mol wt ~25 kDa by SDS-PAGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MGMT(4255)
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1