Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2290,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence | suitability - | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 554 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 590 nm; λem 619 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH | manufacturer/tradename ATTO-TEC GmbH |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?