Kluczowe dokumenty
M6531
15-Methylpalmitic acid
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
15-Methylhexadecanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (capillary GC)
Postać
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
typ lipidu
saturated FAs
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-16(2)14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h16H,3-15H2,1-2H3,(H,18,19)
Klucz InChI
IIUXHTGBZYEGHI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3