Key Documents
M6194
Monoclonal Anti-Munc13/1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone Munc13-71, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Munc13-71, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic rat brain S1 fraction
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Unc13a(382018)
rat ... Unc13a(64829)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3