Merck
M4505
Sigma-Aldrich
Motilin porcine
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
0.1 MG
798,00 zł
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.1 MG
798,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C120H188N34O35S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2699.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
798,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C120H188N34O35S/c1-9-64(6)97(152-114(184)86-31-22-53-154(86)117(187)96(63(4)5)151-99(169)70(123)56-66-23-12-10-13-24-66)115(185)150-84(57-67-25-14-11-15-26-67)113(183)153-98(65(7)155)116(186)149-83(58-68-32-34-69(156)35-33-68)101(171)135-60-91(161)136-75(39-45-93(163)164)105(175)147-82(55-62(2)3)111(181)145-77(37-43-88(125)158)106(176)140-73(29-20-51-132-119(128)129)103(173)146-80(48-54-190-8)110(180)142-76(36-42-87(124)157)107(177)144-79(41-47-95(167)168)108(178)139-72(28-17-19-50-122)102(172)143-78(40-46-94(165)166)109(179)141-74(30-21-52-133-120(130)131)104(174)148-85(59-90(127)160)112(182)138-71(27-16-18-49-121)100(170)134-61-92(162)137-81(118(188)189)38-44-89(126)159/h10-15,23-26,32-35,62-65,70-86,96-98,155-156H,9,16-22,27-31,36-61,121-123H2,1-8H3,(H2,124,157)(H2,125,158)(H2,126,159)(H2,127,160)(H,134,170)(H,135,171)(H,136,161)(H,137,162)(H,138,182)(H,139,178)(H,140,176)(H,141,179)(H,142,180)(H,143,172)(H,144,177)(H,145,181)(H,146,173)(H,147,175)(H,148,174)(H,149,186)(H,150,185)(H,151,169)(H,152,184)(H,153,183)(H,163,164)(H,165,166)(H,167,168)(H,188,189)(H4,128,129,132)(H4,130,131,133)/t64-,65+,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,96-,97-,98-/m0/s1
Klucz InChI
LVRVABPNVHYXRT-BQWXUCBYSA-N
informacje o genach
pig ... MLN(397466)
Amino Acid Sequence
Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Met-Gln-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln
Inne uwagi
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Farideh A Javid et al.
European journal of pharmacology, 699(1-3), 48-54 (2012-12-04)
Paradoxically, erythromycin is associated with nausea when used as an antibiotic but at lower doses erythromycin activates motilin receptors and is used to treat delayed gastric emptying and nausea. The aim of this study was to characterise pro- and anti-emetic
Chaoxian Zhang et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 33(1), 51-59 (2013-04-20)
To explore the short and long-term efficacy of combining Fuzhengliqi mixture (FLM) with acupuncture in treating functional constipation (FC). The 560 patients with confirmed diagnosis of FC were randomly assigned to four groups: FLM group, acupuncture group, combined therapy group
Zeng-you Wu et al.
Zhonghua yi xue za zhi, 92(14), 984-988 (2012-07-12)
To explore the role and mechanism of motilin in colonic motility disorder. A total of 20 male Wistar rats (180 - 200 g) were randomly divided into 2 groups: water avoidance stress (WAS, n = 10) and sham water avoidance
A S Ozturk et al.
The Veterinary record, 172(24), 636-636 (2013-06-01)
This study provides the evidence of increased serum gastrointestinal motility hormone concentrations including ghrelin, motilin and gastrin in cattle with displacement of abomasum (DA). In this study, 38 cows with DA (21 left DA (LDA) and 17 right DA (RDA))
Redefining the functional roles of the gastrointestinal migrating motor complex and motilin in small bacterial overgrowth and hunger signaling
Eveline Deloose
The American Journal of Physiology (2016)