Merck
M053000
Sigma-Aldrich
DMT-5-Methyl-dC(ac) Phosphoramidite
Synonim(y):
5-Methyl-dC(ac) amidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H52N5O8P
Masa cząsteczkowa:
785.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C42H52N5O8P/c1-28(2)47(29(3)4)56(53-24-12-23-43)55-37-25-39(46-26-30(5)40(44-31(6)48)45-41(46)49)54-38(37)27-52-42(32-13-10-9-11-14-32,33-15-19-35(50-7)20-16-33)34-17-21-36(51-8)22-18-34/h9-11,13-22,26,28-29,37-39H,12,24-25,27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t37-,38+,39+,56?/m0/s1
Klucz InChI
YFUQEQDYBKCNTE-CMFYRTQUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3