Merck
M021080
Sigma-Aldrich
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonim(y):
MMT-Hexylamine-linker amidite
Wybierz wielkość
0.25 G
707,00 zł
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.25 G
707,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H48N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
707,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
typ
for DNA synthesis
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
przydatność
conforms to structure for H-NMR
kompatybilność
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
Klucz InChI
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)