Przejdź do
M021030
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
MMT-Hexylamine-linker amidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H48N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.75
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChI key
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U211200A112080M052030
description
configured for ABI
description
≥99.0% (reversed phase HPLC)
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
description
configured for ABI
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
compatibility
configured for ABI
compatibility
-
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
compatibility
configured for ABI
type
for DNA synthesis
type
-
type
for DNA synthesis
type
-
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)