Merck
LYSC9001
Sigma-Aldrich
Lys-c (lizo-endopeptydaza), aktywna
from Achromobacter lyticus, recombinant, expressed in E. coli (206-473aa), tag-free, powder
Synonim(y):
API, Endopeptydaza lizylowa, Proteaza I
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
Achromobacter lyticus
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli (206-473aa)
klasa czystości
Proteomics Grade
Formularz
lyophilized powder
optymalne pH
8.5
zakres pH
9.0-9.5(catalytic)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Rekombinowana, pozbawiona znacznika Achromobacter lyticus Lys-c (endopeptydaza lizylowa) (206-473aa) ulegała ekspresji w komórkach E.coli.
Przegląd
Endopeptydaza lizylowa (Lys-c) została wyizolowana z Gram-ujemnej bakterii glebowej Achromobacter lyticus przez Msaki i wsp. Białko to hydrolizuje wiązania amidowe i peptydowo-estrowe po stronie karboksylowej reszt lizyny i S-aminoetylocysteiny, co czyni je ważnym narzędziem do enzymatycznego sekwencjonowania białek i syntezy związków Lys-X.
Specyficzność
Enzym ten hydrolizuje wiązania amidowe i peptydowe po stronie karboksylowej reszt lizyny i S-aminoetylocysteiny, w katalitycznym zakresie pH 9,0-9,5, w katalitycznym zakresie temperatur 30-37 ° C.
Zastosowanie
Enzym funkcjonuje optymalnie w temperaturze 30-37 °C i ulega degradacji w temperaturze powyżej 50 °C. Lizo-endopeptydaza zachowuje pełną aktywność po inkubacji w 4M moczniku lub w 0,1% roztworze SDS przez okres do 6 godzin w temperaturze 30 °C.
Opakowanie
1mg/ml w plastiku
Uwaga dotycząca przygotowania
Katalityczny zakres pH 9,0-9,5. Zakres temperatur katalitycznych 30-37 °C.
Rekonstytucja
Rozpuścić w sterylnej wodzie.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać produkt w temperaturze -20°C. Aby uzyskać najkorzystniejszą wydajność, należy unikać wielokrotnego przenoszenia i wielu cykli zamrażania/rozmrażania po rozpuszczeniu białka w sterylnej wodzie.
Inne uwagi
Tylko do celów badań i rozwoju.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)