Merck
LID-F35630-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-35-6-30 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
Materiały
aluminum
Właściwości
not aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654322 (NA)
Eppendorf® 5427715002 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG