Merck
L5413
Sigma-Aldrich
Formyl-[D-Trp6]-LH-RH Fragment 2-10
>97% (HPLC)
Synonim(y):
Formyl-Triptorelin 2-10
Wybierz wielkość
1 MG
1250,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H77N17O12
Masa cząsteczkowa:
1228.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.32
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
>97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)[C@H](Cc6c[nH]cn6)NC=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C60H77N17O12/c1-33(2)21-45(53(83)71-43(13-7-19-65-60(62)63)59(89)77-20-8-14-50(77)58(88)68-29-51(61)81)72-55(85)47(23-35-26-66-41-11-5-3-9-39(35)41)75-54(84)46(22-34-15-17-38(80)18-16-34)73-57(87)49(30-78)76-56(86)48(24-36-27-67-42-12-6-4-10-40(36)42)74-52(82)44(70-32-79)25-37-28-64-31-69-37/h3-6,9-12,15-18,26-28,31-33,43-50,66-67,78,80H,7-8,13-14,19-25,29-30H2,1-2H3,(H2,61,81)(H,64,69)(H,68,88)(H,70,79)(H,71,83)(H,72,85)(H,73,87)(H,74,82)(H,75,84)(H,76,86)(H4,62,63,65)/t43-,44-,45-,46-,47+,48-,49-,50-/m0/s1
Klucz InChI
ZZPMMEBSDBNQDQ-NTXUYPKOSA-N
informacje o genach
mouse ... Gnrh1(14714)
Amino Acid Sequence
Formyl-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
Działania biochem./fizjol.
Formyl-His-Trp-Ser-Tyr-D-Trp-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2( Formyl-[D-Trp6]-LH-RH Fragment 2-10) jest peptydem agonisty GnRH (hormonu uwalniającego gonadotropiny), tryptoreliny.[1] GnRH (Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2), który jest również określany jako LHRH (hormon uwalniający hormon luteinizujący) lub gonadorelina, ma kluczowe znaczenie dla reprodukcji ssaków i jest uwalniany z neuronów podwzgórza. Odpowiada za wydzielanie gonadotropin, hormonu luteinizującego (LH) i hormonu folikulotropowego (FSH) z przysadki mózgowej.[2][3][1] Mutacje w GnRH są związane z normosmicznym wrodzonym hipogonadyzmem hipogonadotropowym.[3] Zastosowanie triptoreliny hamuje przedwczesny wzrost LH w IVF( zapłodnieniein vitro ).[4] Dodatkowo, supresja jajników za pośrednictwem triptoreliny u kobiet przed menopauzą, poddawanych chemioterapii z powodu raka piersi, zmniejsza ryzyko wczesnej menopauzy związanej z chemioterapią.[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lucia Del Mastro et al.
JAMA, 306(3), 269-276 (2011-07-21)
Premenopausal patients with breast cancer are at high risk of premature ovarian failure induced by systemic treatments, but no standard strategies for preventing this adverse effect are yet available. To determine the effect of the temporary ovarian suppression obtained by
R M Janssens et al.
Human reproduction (Oxford, England), 15(11), 2333-2340 (2000-11-01)
Gonadotrophin-releasing hormone agonists (GnRHa) are routinely used in IVF programmes to prevent an unwanted LH surge and consequent ovulation. Despite its widespread use in IVF, a convincing dose recommendation for GnRHa in IVF does not exist. In our opinion, the
P C Lindsay et al.
Fertility and sterility, 65(2), 342-348 (1996-02-01)
To assess whether tibolone can prevent the bone loss and symptomatic side effects normally associated with GnRH agonist (GnRH-a) use and whether tibolone modifies the effect of GnRH-a on endometriosis. Prospective, double-blind, placebo-controlled, group comparative study. Gynecological research unit in
Luigi Maione et al.
PloS one, 8(7), e69616-e69616 (2013-08-13)
Normosmic congenital hypogonadotropic hypogonadism (nCHH) is a rare reproductive disease leading to lack of puberty and infertility. Loss-of-function mutations of GNRH1 gene are a very rare cause of autosomal recessive nCHH. R31C GNRH1 is the only missense mutation that affects
Indira Nederpelt et al.
British journal of pharmacology, 173(1), 128-141 (2015-09-24)
Drug-target residence time is an important, yet often overlooked, parameter in drug discovery. Multiple studies have proposed an increased residence time to be beneficial for improved drug efficacy and/or longer duration of action. Currently, there are many drugs on the