Merck
L2781
Sigma-Aldrich
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
807.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
ACS reagent
skład
Basic lead (PbO), ≥33.0%
zanieczyszczenia
≤0.02% Insoluble in dilute acetic acid
≤1.0% Insoluble in water
strata
≤1.5% loss on drying, 105°
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test (limit about 0.003%)
ślady kationów
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
Klucz InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
For sugar analysis
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges