Kluczowe dokumenty
L1045
Sigma-Aldrich
LY-354740 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1S,2S,5R,6S)-2-Aminobicyclo[3.1.0]hexane-2,6-dicarboxy lic acid, Eglumegad, Eglumetad, LY-354740
Wybierz wielkość
5 MG
697,00 zł
25 MG
1030,00 zł
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
697,00 zł
25 MG
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO4 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
185.18 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.77
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
rozpuszczalność
deionized water: 8 mg/mL
inicjator
Eli Lilly
temp. przechowywania
room temp
Zastosowanie
Wodzian LY-354740 został użyty jako agonista metabotropowego receptora glutaminianu grupy II/III w celu zbadania jego behawioralnego wpływu szoku elektrycznego na Gammarus fossarum.[1]
Działania biochem./fizjol.
LY-354740 jest wysoce selektywnym i silnym agonistą receptorów mGlu (glutaminian metabotropowy) grupy II.
LY-354740 jest wysoce selektywnym i silnym agonistą receptorów mGlu (glutaminian metabotropowy) grupy II. Wykazuje działanie przeciwlękowe i przeciw uzależnieniom in vivo. Jest aktywny doustnie i ogólnoustrojowo. Działa przeciwlękowo i hamuje objawy odstawienia morfiny u myszy uzależnionych od morfiny.
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań neurobiologicznych. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do badań neurobiologicznych. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Związek ten jest opisany na stronie Receptory glutaminianu (rodzina białek G) w podręczniku klasyfikacji receptorów i przekazywania sygnałów. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Związek ten został opracowany przez Eli Lilly. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anxiety-like behaviour increases safety from fish predation in an amphipod crustacea
Perrot M M, et al.
Royal Society open science, 4(12), 171558-171558 (2017)
Marie-Jeanne Perrot-Minnot et al.
Royal Society open science, 4(12), 171558-171558 (2018-01-09)
Anxiety is an emotional state generally expressed as sustained apprehension of the environment and elevated vigilance. It has been widely reported in vertebrates and, more recently, in a few invertebrate species. However, its fitness value remains elusive. We investigated anxiety-like
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience