Kluczowe dokumenty
KCQS04
KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™
for Bio-Rad, Cepheid, Eppendorf, Illumina, Corbett, and Roche systems
Synonim(y):
Kicqstart® Probe qPCR ReadyMix™
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
zastosowanie
sufficient for 1250 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 5000 reactions
Właściwości
dNTPs included
hotstart
warunki przechowywania
protect from light
metody
qPCR: suitable
kolor
light blue
moc wejściowa
purified DNA
kompatybilność
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 S
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
metoda wykrywania
probe-based
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A key component of KiCqStart Probe qPCR ReadyMix is an ultra-pure, processive thermostable DNA polymerase that is free of detectable E. coli DNA§. This PCR master mix is ideal for demanding qPCR applications such as bacterial pathogen detection where residual host DNA in typical recombinant enzyme preparations can limit assay sensitivity and obscure detection of low copy samples. The enzyme in KiCqStart Probe qPCR ReadyMix is combined with high avidity monoclonal antibodies to provide a stringent automatic hot-start that allows reaction assembly, and temporary storage, at room temperature prior to PCR amplification.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Assay results in as little as 33 minutes
- Highly efficient and sensitive real-time PCR results
- Little/no optimization required
Komponenty
packaging:
250 reactions* = 2 X 1.25 mL tubes
1250 reactions* = 10 X 1.25 mL tubes
5000 reactions* = 1 X 50 mL tube
*number of reactions based on a 20uL volume
Informacje prawne
polecane
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Probe-based QPCR offers high sensitivity and specificity with fluorescent-labeled probes and various dye options for multiplex amplification.
Po zakończeniu tradycyjnego PCR, analiza danych PCR/qPCR jest przeprowadzana przez rozdzielczość w żelu agarozowym lub, ostatnio, przez kapilarę.
After a traditional PCR has been completed, the PCR/qPCR data analysis is conducted by resolution through an agarose gel or, more recently, through a capillary.
Przewodnik po teście PCR prowadzi przez walidację starterów i inne czynniki optymalizacji testu, aby zapewnić wysoką czułość i specyficzność dla optymalnej kwantyfikacji DNA / RNA.
Protokoły
KiCqStart™ Probe qPCR ReadyMix™ is an advanced qPCR reagent system for both fast and conventional PCR cycling protocols or instruments.