Kluczowe dokumenty
J2753
JWH-133
solid
Synonim(y):
3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-THC, 3-(1,1-Dimethylbutyl)-1-deoxy-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
kontrola substancji
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: <0.16 mg/mL
H2O: <0.28 mg/mL
ethanol: 11 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC(C)(C)c1ccc2[C@@H]3CC(C)=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1
informacje o genach
human ... CNR2(1269)
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)