Kluczowe dokumenty
I7284
Anti-Interleukin-7 Receptor α/CD127 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-CD127, Anti-Il7r
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: 3.0-10.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Il7r(16197)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)