Merck
I4770
Sigma-Aldrich
Anti-Interleukin-9 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-IL-9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
neutralization: suitable
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL9(3578)
Opis ogólny
Interleukina-9 (IL-9) jest plejotropową cytokiną wytwarzaną przez aktywowane limfocyty T, a także przez komórki tuczne w odpowiedzi na LPS i IL-1. Produkcja IL-9 jest wzmacniana przez TGF-β, IL-2 i IL-25. W biologicznym działaniu IL-9 pośredniczy receptor IL-9 (IL-9R), który składa się z łańcucha α i γ. Sygnalizacja IL-9 powoduje aktywację głównych szlaków sygnałowych obejmujących STAT1, -3 i -5, MAPK, PI3K i IRS. IL-9 jest cytokiną prozapalną i promuje zapalenie alergiczne oraz przebudowę dróg oddechowych w płucach. Jest również ważna we wzroście komórek i różnicowaniu limfocytów T, limfocytów B, komórek tucznych, progenitorów hematopoetycznych, komórek nabłonkowych i komórek mięśni gładkich dróg oddechowych
Monoclonal Anti-Human Interleukin-9 rozpoznaje ludzką IL-9. Nie neutralizuje aktywności rekombinowanej mysiej IL-9. W testach ELISA i immunoblottingu wykazuje 20% reaktywność krzyżową z mysią IL-9.
Specyficzność
Przeciwciało neutralizuje aktywność biologiczną rekombinowanej ludzkiej IL-9, ale nie rekombinowanej mysiej IL-9.
Immunogen
rekombinowana ludzka IL-9 wyrażana w komórkach owadów Sf 21.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw interleukinie-9 może być stosowane do immunoblottingu w stężeniu roboczym 1,0 μg/ml. W przypadku testu ELISA zalecane jest stężenie 0,5 μg/ml. Przeciwciało nadaje się również do reakcji neutralizacji.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oczyszczono przy użyciu białka G.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulla-Angela Temann et al.
The Journal of clinical investigation, 109(1), 29-39 (2002-01-10)
IL-9 is a pleiotropic cytokine with multiple functions on many cell types involved in the pathology of human asthma. The constitutive overexpression of IL-9 in the lungs of transgenic mice resulted in an asthma-like phenotype. To define the contribution of
Jennifer Kearley et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 183(7), 865-875 (2010-10-26)
IL-9 is a pleiotropic cytokine that has multiple effects on structural as well as numerous hematopoietic cells, which are central to the pathogenesis of asthma. The contribution of IL-9 to asthma pathogenesis has thus far been unclear, due to conflicting
Ritobrata Goswami et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(6), 3283-3288 (2011-03-04)
IL-9 was first described in the late 1980s as a member of a growing number of cytokines that had pleiotropic functions in the immune system. Although many biological functions have been attributed to IL-9, it remains an understudied cytokine. A
J H Bauer et al.
The Journal of biological chemistry, 273(15), 9255-9260 (1998-05-16)
Interleukin-9 (IL-9) is a cytokine with pleiotropic effects on mast cell and T cell lines. It exerts its effects through the IL-9R complex consisting of IL-9Ralpha and the common gammac subunit. Here we report functional evidence for receptor heteromerization for
J C Renauld et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(12), 5690-5694 (1992-06-15)
Interleukin 9 (IL-9) is a T-cell-derived lymphokine that induces the proliferation of various lymphoid and hemopoietic cells. A cDNA clone encoding the murine IL-9 receptor was isolated by expression cloning in COS cells and screening with 125I-labeled IL-9. Transient expression