Merck
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Synonim(y):
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.57
Beilstein:
3701591
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
218-222 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Klucz InChI
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Competitive antagonist at GABAC receptors.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)