packaging
pkg of 10 μL (384-well plate)
concentration
1x106 VP/ml (via p24 assay)
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Powiązane kategorie
General description
Application
Features and Benefits
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 384-well format for high throughput screening
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Packaging
Physical form
Other Notes
Request a Quote or More Information
Legal Information
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Uzyskaj wskazówki dotyczące obchodzenia się z lentiwirusami, optymalizacji konfiguracji eksperymentu, miareczkowania cząstek lentiwirusów i wyboru przydatnych produktów do transdukcji.
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
This screening guide covers how to choose a cell line, a screening library, and experimental conditions as well as tips for designing and performing your experiment.
Protokoły
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
Dowiedz się więcej o etapach sekwencjonowania Sangera lub metodzie zakończenia łańcucha oraz o tym, jak działa sekwencjonowanie DNA i jak dokładnie odczytywać wyniki sekwencjonowania Sangera na potrzeby badań.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| HSANGERV-1EA | 04061826266205 |