Kluczowe dokumenty
HS29025E
Microtube Rack
yellow
Wybierz wielkość
5 EACH
270,00 zł
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EACH
270,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
yellow
Właściwości
to hold 80 tube(s)
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS29025E
dł. × szer. × wys.
225 mm × 67 mm × 28 mm
Opis ogólny
Stojak na mikrotuby 80-dołkowe to popularny stojak na płytki z kolektorami frakcji.
Cechy i korzyści
  • Łatwe napełnianie i przenoszenie 80 probówek w kompaktowym układzie (5x16)
  • Matowy obszar etykietowania na spodzie stojaka
  • Wytłoczone numery indeksowe do szybkiego identyfikowania i pobierania próbek
  • Wykonany z polipropylenu
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)