Kluczowe dokumenty
HS27551D
OneRack® Test Tube Rack
Full, polypropylene, size 72 wells, well diam. 13 mm, red
Wybierz wielkość
8 EA
592,00 zł
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 EA
592,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 72 x 13 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27551D
dł. × szer. × wys.
10.4 × 20.2 × 5.9 cm
rozmiar
72 wells
dołek śr.
13 mm
kolor
red
Opis ogólny
Stojak na probówki OneRack jest wytrzymały i wysoce odporny na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i wysoką temperaturę. Te wytrzymałe stojaki są formowane w jednym, ciągłym elemencie. Nie jest wymagany montaż ani odłączane elementy.
Cechy i korzyści
  • formowane współrzędne dla orientacji rurki
  • stabilna konstrukcja do użytku w łaźniach wodnych
  • płaski obszar etykietowania dla łatwiejszej identyfikacji
  • dostępne w rozmiarach half i full rack
  • POM wzmocniony włóknem szklanym oferuje najwyższą odporność chemiczną i cieplną (-40 do 140C)
  • Polipropylen zapewnia dobrą odporność chemiczną i cieplną (od 0 do 110C)
Informacje prawne
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)