HS27504A
OneRack® Test Tube Rack
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 16 wells, well diam. 25 mm, white
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyoxymethylene (fiberglass reinforced)
Właściwości
Holds 16 x 10-18 mL tubes
Holds 16 x 25 mm tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27504A
dł. × szer. × wys.
12 × 12.2 × 9.2 cm
rozmiar
16 wells
dołek śr.
25 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- formowane współrzędne dla orientacji rurki
- stabilna konstrukcja do użytku w łaźniach wodnych
- płaski obszar etykietowania dla łatwiejszej identyfikacji
- dostępne w rozmiarach half i full rack
- POM wzmocniony włóknem szklanym oferuje najwyższą odporność chemiczną i cieplną (-40 do 140C)
- Polipropylen zapewnia dobrą odporność chemiczną i cieplną (od 0 do 110C)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)