Merck
HS20630E
Rubber Bulb
capacity 150 mL, red
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
natural rubber
red
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS20630E
L × O.D. × diam.
103 mm (4.1 in.) × 73 mm (2.9 in.) × 6 mm (0.2 in.), (hole diam)
pojemność
150 mL
Opis ogólny
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Cechy i korzyści
  • Constructed of Natural Rubber
  • 150 mL volume 0.2 in hole dia. (6 mm hole dia.)