Kluczowe dokumenty
HS1420CC
Weigh Boat
Weigh Boat
Large, square white polystyrene, Anti-Static, pack of 500 ea
Synonim(y):
szalka ważąca, ważenie łodzi, ważyć naczynie
Wybierz wielkość
500 EA
547,00 zł
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
547,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
square white polystyrene
rozmiar
large
Właściwości
Anti-Static
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS1420CC
dł. × szer. × wys.
140 mm × 140 mm × 22 mm
kolor
white
Opis ogólny
Elastyczne łódki z polistyrenu mają gładkie powierzchnie, aby zapewnić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki.
Cechy i korzyści
  • biologicznie obojętny i odporny na rozcieńczone i słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady.
  • zakres temperatur od -10 do 70C
  • jednorazowego użytku
  • płytkie z szerokim, płaskim dnem zapobiegającym przewróceniu
  • zaokrąglone rogi ułatwiają przenoszenie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review