Kluczowe dokumenty
HS120650
Reagent Reservoir
capacity 100 mL, PVC, non-sterile, pack of 100 (bulk packed)
Wybierz wielkość
100 EACH
439,00 zł
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EACH
439,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PVC
V-bottom bottom
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 (bulk packed)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120650
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Zbiorniki na odczynniki oferują świeżą i nowoczesną konstrukcję z ulepszonymi funkcjami usprawniającymi procedury pipetowania. Oznaczenia podziałki na górnej krawędzi i wewnętrznych ściankach umożliwiają łatwą identyfikację pomiarów cieczy i ograniczają marnotrawstwo drogich odczynników. Konstrukcja wylewek na wszystkich czterech rogach umożliwia łatwe nalewanie bez rozlewania i zmniejsza ryzyko kapania.
Cechy i korzyści
  • Korytkowa konstrukcja z dnem w kształcie litery "V" zapewnia dostęp do wszystkich odczynników i umożliwia ich łatwe zasysanie.
  • Gruba konstrukcja ścianek i szeroka podstawa zwiększają stabilność i trwałość, dzięki czemu zbiornik jest łatwy w obsłudze bez deformacji produktu, co skutkuje mniejszym rozlaniem.
  • Zbiorniki można wygodnie układać w stosy dzięki unikalnej konstrukcji gniazda, która umożliwia łatwą separację.
  • Zaprojektowany, aby pozostać płasko na blacie i nie wypaczać się
  • Zamknięte w łatwych do otwarcia torebkach. Do otwarcia nie są potrzebne nożyczki
  • Jednorazowego użytku
  • Projekt zgłoszony do opatentowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)