HS120639
Reagent Reservoir
capacity 10 mL, polystyrene, sterile; electron beam irradiated, pack of 100 (individually wrapped)
Synonim(y):
Zbiornik roztworu
Wybierz wielkość
518,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
518,00 zł
Polecane produkty
Materiały
V-bottom bottom
polystyrene
sterylność
sterile; electron beam irradiated
opakowanie
pack of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120639
pojemność
10 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Korytkowa konstrukcja z dnem w kształcie litery "V" zapewnia dostęp do wszystkich odczynników i umożliwia ich łatwe zasysanie.
- Gruba konstrukcja ścianek i szeroka podstawa zwiększają stabilność i trwałość, dzięki czemu zbiornik jest łatwy w obsłudze bez deformacji produktu, co skutkuje mniejszym rozlaniem.
- Zbiorniki można wygodnie układać w stosy dzięki unikalnej konstrukcji gniazda, która umożliwia łatwą separację.
- Zaprojektowany, aby pozostać płasko na blacie i nie wypaczać się
- Zamknięte w łatwych do otwarcia torebkach. Do otwarcia nie są potrzebne nożyczki
- Jednorazowego użytku
- Projekt zgłoszony do opatentowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)