Kluczowe dokumenty
Z680354
Bio-Pure pipetting reservoir
capacity 25 mL
Synonim(y):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
Wybierz wielkość
100 EA
572,00 zł
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
572,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.01
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech REBP-3000
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Bio-Pure Reagent Reservoirs are made from recaputured PET that does not rely on additional fossil fuel-derived petrochemicals. In addition, reservoirs are sealed in bio-degradable bags and packed in recycled cardboard cases. As a result, Bio-Pure Reservoirs are a more eco-friendly alternative. "Trough within a trough" maximizes reagent recovery. A wide base and reinforced sidewalls avoids spills and provides stability. Gamma irradiated RNASE/DNASE free
Cechy i korzyści
  • Constructed from biodegradable PET material for environmentally conscious disposal.
  • Specialized "trough within a trough" design for optimal reagent recovery.
  • Pour-off spouts at all four corners and a wide base for improved stability and spill prevention.
  • Sterilized for safe and contamination-free usage.
Informacje prawne
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Questions
  1. Which of the four reservoir types displayed on the product page corresponds to Z680354?
    1 answer
    1. The reservoir identified as Z680354 is the single-well reservoir, as depicted in the picture, which is the middle reservoir containing blue liquid