Przejdź do
CLS4870
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 50 mL
Synonim(y):
Pipette tips for Velocity
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
51,90 zł
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Corning 4870
Capacity:
50 mL
Material:
U-bottom bottom, white polystyrene
Sterility:
sterile
51,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
U-bottom bottom, white polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 200 ea, pkg of 5 ea
manufacturer/tradename
Corning 4870
capacity
50 mL
General description
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
Application
Corning® Costar reagent reservoirs are suitable for use with multi-channel pipettors to transfer samples, buffers, or reagents into enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA) microplates.
Features and Benefits
Costar®reagent reservoirs are manufactured from modified polystyrene, are sterile, anddisposable.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4871CLS4873CLS4500
description
white polystyrene, capacity 50 mL
description
white polystyrene, capacity 50 mL
description
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
description
capacity 50 mL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 4870
manufacturer/tradename
Corning 4871
manufacturer/tradename
Corning 4873
manufacturer/tradename
Corning 4500
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
100 mL
capacity
50 mL
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
polystyrene
packaging
pkg of 5 ea, pkg of 200 ea
packaging
pack of 100 ea (Individually wrapped)
packaging
pack of 100 ea (Individually wrapped)
packaging
case of 100, bag of 25
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)