Kluczowe dokumenty
HS120248
Wide mouth wash bottle
capacity 500 mL, green PE-LD bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiały
green PE-LD bottle
polypropylene cap
Właściwości
label no label
vented
with cap
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120248
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Wierzchołki oznaczone kolorami ułatwiają identyfikację
Zamknięcie i trzon są uformowane w jednym kawałku, dzięki czemu są szczelne. Kątowa szyjka i końcówka zapewniają równomierny strumień płynu, a w razie potrzeby końcówkę można przyciąć w celu zwiększenia przepływu.
  • Szeroki otwór butelki ułatwia napełnianie
  • Kodowanie kolorami dla identyfikacji użytkownika, zastosowania lub lokalizacji
  • Butelka wykonana z LDPE z zamknięciem z PP
  • Butelka o pojemności 500 ml,
  • Dostarczane w opakowaniach po 6 sztuk
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)