Merck
HS120218
Pearl Pipette
adjustable, volume 10-100 μL, blue, 12-channel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
blue
white
Właściwości
12-channel
adjustable
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120218
zakres pomiaru objętości
10-100 μL
Opis ogólny
Pearl to jednokanałowa pipeta oferująca regulowaną objętość i precyzyjną obsługę cieczy. Elegancka, ergonomiczna konstrukcja i zmniejszony nacisk tłoka pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu RSI (Repetitive Stress Injury), ponieważ pipeta wymaga 2/3 nacisku roboczego większości standardowych pipet. Pipeta Pearl jest testowana zgodnie z normami i dostarczany jest certyfikat kalibracji. Wyprodukowano zgodnie z normą ISO08655 i przepisami GLP.
Cechy i korzyści
  • Wewnętrzne części metalowe zapewniają większą dokładność i stabilność kalibracji oraz długą żywotność
  • Ergonomiczny, lekko pochylony w dół przycisk wyrzutnika końcówki zmniejsza zmęczenie dłoni i częstość występowania urazów związanych z powtarzającym się napięciem (RSI)
  • Łatwa regulacja głośności z blokadą zapobiegającą przypadkowej zmianie
  • Oddzielny wyrzutnik końcówek
  • Duży cyfrowy wyświetlacz głośności
  • Kodowany kolorami i oznaczony zakresem głośności
  • Zarówno na górze, jak i po bokach znajdują się elementy oznaczone kolorami w celu szybkiego wizualnego potwierdzenia
  • Certyfikat CE i produkcja zgodna z normami ISO08655 i GLP
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Pearl is a trademark of Specac, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)