HPA072913
Anti-SEC16B
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Synonim(y):
LZTR2, PGPR-p117, RGPR, Sec16S
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
VPETHLPGTGSSVAVTEATGGTVWEEMLQTHLGPGENTVSQETSQPPDGQEVISKPQTPLAARPRSISESSASSAKEDEKESSDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC16B(89866)
Immunogen
Sequence
VPETHLPGTGSSVAVTEATGGTVWEEMLQTHLGPGENTVSQETSQPPDGQEVISKPQTPLAARPRSISESSASSAKEDEKESSDE
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1